Få mere at vide
Notrax MD rampe System™ Sikkerhedsrampe til mænd til pude Ease™ Serie
Artikelnummer. 17782198
Skift visning
Længde (metrisk):
91 cm
152 cm
Farve:
Gul
Orange
Sort
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Farve
17782198 91 cm Sort
17792198 91 cm Orange
17702208 91 cm Gul
17712208 152 cm Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17782198 Leverandør Notrax Leverandørnr. 551M0003BL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fastgørligt skrå sikkerhedsrampesystem til tilpassede måtteinstallationer for at undgå at snuble. Kompatibel med Notrax™ Pude Ease™ modulære måtter og Notrax™ Sikkerhed Stance™ tilpassede måtter.
  • MD rampe System™ Nitril kompatibel med CushionEase™ og SafetyStance™ Skik
  • Fås i sort, rød, orange og gul
Tekniske data
Farve Sort
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 5 cm