Få mere at vide
Notrax MD rampe System™ Sikkerhedsrampe til mænd til pude Ease™ Serie
Artikelnummer. 17702208
Skift visning
Længde (metrisk):
91 cm
152 cm
Farve:
Gul
Orange
Sort
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Farve
17702208 91 cm Gul
17782198 91 cm Sort
17792198 91 cm Orange
17712208 152 cm Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17702208 Leverandør Notrax Leverandørnr. 551M0003YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.04 DKK
    146.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.87 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Fastgørligt skrå sikkerhedsrampesystem til tilpassede måtteinstallationer for at undgå at snuble. Kompatibel med Notrax™ Pude Ease™ modulære måtter og Notrax™ Sikkerhed Stance™ tilpassede måtter.
  • MD rampe System™ Nitril kompatibel med CushionEase™ og SafetyStance™ Skik
  • Fås i sort, rød, orange og gul
Tekniske data
Farve Gul
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 5 cm