Få mere at vide
Notrax MD rampe System™ Sikkerhedsrampe til kvinder til pude Ease™ Serie
Artikelnummer. 17772198
Skift visning
Farve:
Gul
Sort
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17772198 Gul
17762198 Sort
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17772198 Leverandør Notrax Leverandørnr. 551F0003YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.04 DKK
    146.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.87 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Fastgørligt skrå sikkerhedsrampesystem til tilpassede måtteinstallationer for at undgå at snuble. Kompatibel med Notrax™ Pude Ease™ modulære måtter og Notrax™ Sikkerhed Stance™ tilpassede måtter.
  • MD rampe System™ Nitril kompatibel med CushionEase™ og SafetyStance™ Skik
  • Fås i sort, rød, orange og gul
Tekniske data
Farve Gul
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 5 cm