Få mere at vide
Notrax MD rampe System™ Sikkerhedsrampe til kvinder til pude Ease™ Serie
Beskrivelse
- MD rampe System™ Nitril kompatibel med CushionEase™ og SafetyStance™ Skik
- Fås i sort, rød, orange og gul
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Længde (engelsk) | 36 tommer. |
| Længde (metrisk) | 91 cm |
| Materiale | Nitrilgummi |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 5 cm |