Få mere at vide
Lovibond™ MD 610 fotometer
Artikelnummer. 15564273
Skift visning
Type:
Fotometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15564273 Fotometer Hver
1 options
Artikelnummer. 15564273 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 214025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10165.00 DKK
    8853.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 1311.15 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Nyd mobiliteten af et bærbart fotometer med funktionerne fra et moderne laboratoriefotometer. De Lovibond MD 610 Photometer har nu en Bluetooth-inferface til tilslutning til smartphones og tablets til at forbinde til iOS™ og Android™ app til datahåndtering og e-maillevering. Datastyringen muliggør derefter analyse og eksport som en CSV-fil eller graf via e-mail.
Nyd mobiliteten af et bærbart fotometer med funktionerne fra et moderne laboratoriefotometer. De Lovibond MD 610 Photometer har nu en Bluetooth-inferface til tilslutning til smartphones og tablets til at forbinde til iOS™ og Android app ™til datahåndtering og levering af e-mail. Datastyringen muliggør derefter analyse og eksport som en CSV-fil eller graf via e-mail.
  • Vandtæt design gør den ideel til et feltinstrument, men den har funktionaliteten og funktionerne til at blive brugt som et laboratoriefotometer
  • Enheden dækker alle de vigtige parametre for vandanalyse fra aluminium til zink og har over 130 forprogrammerede metoder
  • Kompatibel med tablet-, væske- og pulverreagenser og leveres med hætteglasadaptere til 13 mm og 16 mm rør, fotometeret giver fleksibilitet til valg til mange tests
  • Ud over de forprogrammerede metoder kan op til 10 brugerdefinerede kalibreringskurver programmeres efter behov
  • Stort grafisk display hjælper med analyse ved at give på skærmen metodeprompter, information om testmåleområde og reagenstype og automatiske nedtællingstimere for nøjagtige reaktionsperioder
  • Intern hukommelse er i stand til at gemme op til 1000 resultater med dato, klokkeslæt og prøve-id; resultater kan gennemgås til enhver tid og kan overføres til smartphones eller tablets via Bluetooth-forbindelsen.
  • Med 6 LED-lyskilder kan fotometeret måle ved maksimale absorbanser for mange forskellige metoder, hvilket sikrer resultatnøjagtighed og pålidelighed til mange applikationer
  • AquaLX ™ app, tilgængelig gratis, giver dig mulighed for at overføre målinger til smartphones eller tablets via Bluetooth
  • Grænseflader: Infrarød grænseflade til overførsel af testdata (via IRiM); RJ45-stik til interne opdateringer
  • Syre- og opløsningsmiddelbestandigt berøringsfølsomt tastatur; hørbar feedback via integreret bipper
  • Optik: LED'er, interferensfiltre (IF) og fotosensor i gennemsigtigt prøvekammer
  • Hukommelseskapacitet: 1000 datasæt med tid, dato, prøve-id
Tekniske data
Batterilevetid Driftstid 26 timer kontinuerligt eller 3500 tests
Certificeringer/compliance CE
Batteritype 4 x AA
Vise Grafisk
Dimensioner (L x B x H) 210 x 95 x 45 mm
Type Fotometer
Inkluderer Instrument i bæretaske, 4 AA-batterier, 3 hætteglas med fotometer (24 mm), 3 hætteglas med fotometer (16 mm), 2 hætteglasadaptere til 16 mm og 13 mm rør, røre-/knusningsstav, rensebørste til hætteglas, instruktionsmanual og garantiark.
Bølgelængde nøjagtighed ±1 nm
Vægt (metrisk) 450 g