Få mere at vide
VACUUBRAND™ MD 4C NT +2AK Membranpumpe
Artikelnummer. 10566855 Shop alle Vacuubrand produkter
Flowhastighed:
2/2,2 CFM
Artikelnummer. 10566855
Brand: VACUUBRAND™ 20736600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette kemiske vakuumsystem har en bred vifte af applikationer som evakuering, fordampning og pumpning af gasser og dampe i kemiske, biologiske og farmaceutiske laboratorier
Dette kemiske vakuumsystem har en bred vifte af anvendelser som evakuering, fordampning og pumpning af gasser og dampe i kemiske, biologiske og farmaceutiske laboratorier, der ikke kræver kondensering af opløsningsmiddeldampe ved udløbet. Dette system er velafprøvet til høje vakuumkrav med højtkogende opløsningsmidler. Typiske anvendelser er vakuumkoncentratorer, rotationsfordampere og tørreovne. Udskilleren ved indløbet (AK ), lavet af glas med en beskyttende belægning, tilbageholder partikler og væskedråber. Opsamlingsbeholderen ved udløbet opsamler kondensat, undgår tilbagestrømning af kondensat mod pumpen og forstærker den hviskestille drift af pumpen.
  • Fremragende kemisk resistens og overlegen damptolerance
  • Enestående høj ydeevne selv ved lavt vakuum
  • Fremragende ultimativ vakuum selv med gasballast
  • Hviske stille og meget lav vibration
  • Separatorer ved ind- og udløb til opsamling af kondensat
Ordreinfo
Inkluderer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 1,1 torr (uden gasballast), 2,3 torr (med gasballast)
Hestekræfter 0.34 hp
Inkluderer Brugsanvisning
Motorhastighed 150 til 1800 rpm
Certificeringer/compliance ATEX Overensstemmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 319 x 243 x 374 mm
Model- MD 4C NT + 2AK
Støjniveau 45 dB(A)
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +60 °C
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 2/2,2 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 373.38 mm
Samlet længde (metrisk) 320.04 mm
Samlet bredde (metrisk) 243.84 mm
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 4
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Temperatur (engelsk) Min 50 °F
Applikationer Vakuumtørrende ovne
Olietype Oliefri
Antal etaper 3
Maksimalt tryk 16 psi
Spænding 230 V