Få mere at vide
VACUUBRAND™ MD 4C EX +AK+EK Membranpumpe
Shop alle Vacuubrand produkter
Flowhastighed:
3,7 m³ /time.
Beskrivelse
- Fremragende kemisk resistens og overlegen damptolerance
- Brandsikker motor med integreret, selvlåsende overbelastning og overtemperaturbeskyttelse til direkte 230V / 50Hz enfaset strømforsyning. Intet behov for nogen ekstra og specifik overstrømsbeskyttelsesanordning
- Overtrykssikkerhedsventiler internt og ved udløb
- Sikkerhedsmembranteknologi med mulighed for inertgasrensning og detektering af membranbrud
- Separator AK og emissionskondensator EK til pumpebeskyttelse og genvinding af opløsningsmidler
Ordreinfo
Dimensioner LxBxH
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 10 mbar (med gasballast), 3 mbar (uden gasballast) |
| Inkluderer | 2m kabel uden stik, Manuel, Sprængnings- og stødbeskyttelse til glasdele |
| Motorhastighed | 1500 rpm |
| Certificeringer/compliance | ATEX II 2G IIB T4 X (miljø med inert rensegas), ATEX II 2G IIC T3 X (Pumpekammer), ATEX II 3G IIB T4 X (Miljø uden inert rensegas), ATEXII 2G Ex d IIB T4 Gb (Motor), CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, RoHS |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Dimensioner (L x B x H) | 600 x 365 x 420 mm |
| Materiale | Fluoroplast (etui) |
| Model- | MD 4C EX + AK +EK |
| Støjniveau | 53 dB(A) |
| Temperatur (metrisk) opbevaring | -10 °C til +60 °C |
| Vis mere |