Få mere at vide
VACUUBRAND™ MD 12C NT Kemi membranpumpe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12643325 Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 12643325
Brand: VACUUBRAND™ 20743300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Brug denne pumpe til kontinuerlig, oliefri pumpning af ætsende gasser og dampe og opfylder de højeste krav. Vacubrand™ MD 12C NT Kemimembranpumper giver den fordelagtige kombination af høj pumpehastighed og meget lavt slutvakuum.
  • Fremragende kemisk resistens og overlegen damptolerance
  • Reduceret procestid på grund af særlig høj pumpehastighed, selv nær det ultimative vakuum
  • Hviske stille og meget lav vibration
  • Meget godt ultimativt vakuum selv med åben gasballastventil til kondensatrensning
  • Lang membranlevetid, vedligeholdelsesfrit drivsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 1,5 torr (uden gasballast), 3 torr (med gasballast)
Hestekræfter 0.59 hp
Inkluderer Brugsanvisning
Motorhastighed 150 til 1800 rpm
Certificeringer/compliance ATEX Overensstemmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 533 x 260 x 359 mm
Materiale Fluoroplast (etui)
Model- MD 12C NT
Støjniveau 50 dB(A)
Stiktype CEE stik
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +60 °C
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 7.1/7.8 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 358.14 mm
Samlet længde (metrisk) 533.4 mm
Samlet bredde (metrisk) 259.08 mm
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 8
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Temperatur (engelsk) Min 50 °F
Olietype Oliefri
Antal etaper 3
Maksimalt tryk 16 psi
Spænding 230 V
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato