Få mere at vide
VACUUBRAND™ MD 12C NT +AK +EK Kemi Vakuum System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12633315 Shop alle Vacuubrand produkter
Flowhastighed:
7,1/7,8 CFM
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12633315
Brand: VACUUBRAND™ 20743600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse kemiske vakuumsystemer har en bred vifte af anvendelser som evakuering, fordampning og pumpning af gasser og dampe.
  • Giver særligt høje pumpehastigheder og er ideelle til højere vakuumkrav, f.eks. med højtkogende opløsningsmidler
  • Opnår et meget godt ultimativt vakuum selv med åben gasballastventil til kondensatrensning og leverer høj pumpehastighed i et kompakt design
  • Enestående høj kemisk resistens, der understøtter næsten universel anvendelse inden for kemi og farmaceutiske produkter
  • Indløbsseparator (AK ) tilbageholder partikler og væskedråber; affaldskondensator ved udløbet (EK) er yderst effektiv og kompakt
  • Kondensator muliggør næsten fuldstændig genvinding af opløsningsmidler, effektiv genanvendelse og aktiv beskyttelse af miljøet
  • Reduceret procestid på grund af særlig høj pumpehastighed, selv nær det ultimative vakuum
  • Meget godt ultimativt vakuum selv med åben gasballastventil til kondensatrensning
  • Hviskestille og meget lav vibration
Ordreinfo
Inkluderer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 1,5 torr (uden gasballast), 3 torr (med gasballast)
Hestekræfter 0.59 hp
Inkluderer Brugsanvisning
Motorhastighed 150 til 1800 rpm
Certificeringer/compliance ATEX Overensstemmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 616 x 387 x 395 mm
Model- MD 12C NT + AK+ EK
Støjniveau 50 dB(A)
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +60 °C
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 7,1/7,8 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 396.24 mm
Samlet længde (metrisk) 617.22 mm
Samlet bredde (metrisk) 387 mm
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 8
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Temperatur (engelsk) Min 50 °F
Olietype Oliefri
Antal etaper 3
Maksimalt tryk 16 psi
Spænding 230 V