Få mere at vide
Lovibond™ MD 100 enkelt-parameter fotometer: Suspenderede faste stoffer
Description
Includes
Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestang og børste, 4 x AAA-batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual
Kalibrerings- og softwarebaserede justeringsmuligheder gør, at MD 100 også er velegnet til brug som testinstrument. Testene udføres ved hjælp af enten Lovibond tabletreagenser med langtidsstabilitet og en garanteret minimum fem eller 10 års holdbarhed, VARIO pulverreagenser eller ved hjælp af flydende reagenser.
Funktioner
- Vandtæt (som defineret i IP68, 1 time ved 0,1 m)
- Automatisk slukning
- Realtidsur og datokalibreringstilstand
- Baggrundsbelyst LCD-skærm (ved tastetryk)
- Fabrikskalibrering og brugerkalibrering; Mulighed for nulstilling til fabrikskalibrering
- Intern ringehukommelse til 16 datasæt
- Infrarød grænseflade til overførsel af testdata
Specifikationer
- Område: 0 til 750 mg/L TSS
- Lyskilde: LED, interferensfilter (IF) og fotosensor i transparent cellekammer
- Bølgelængde nøjagtighed:± 1nm
- Fotometrisk nøjagtighed: 3 % FS (T = 20 °C til 25 °C)
- Fotometrisk opløsning: 0,01 A
- Temperatur: 5° til 40 °C
- Relativ luftfugtighed: 30 til 90 % (ikke kondenserende)
- Strømforsyning: 4 AAA-batterier
- Driftstid: ca. 17 timer eller 5000 testmålinger i kontinuerlig tilstand, når skærmens baggrundslys er slukket
- Dimensioner (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 tommer)
- Vægt: grundenhed ca. 260 g
Bemærk Specifikationer
for hver type tablet samt et analysecertifikat for hvert parti er tilgængelige i downloadområdet på www.lovibond.com.
Spécification
Spécification
| Type | MD 100 fotometer: Suspenderede faste stoffer |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Nøjagtighed | 3% FS |
| Højde (metrisk) | 3.5 cm |
| Inkluderer | Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestang og børste, 4 x AAA-batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual |
| Længde (metrisk) | 15.5 cm |
| Hukommelse | Intern ringehukommelse til 16 datasæt |
| Lyskilde | LED |
| Rækkevidde | 0 til 750 mg/L TSS |
| Opløsning | 0,01 A |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.