Få mere at vide
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: Low Range Silica
Artikelnummer. 12611715
Type:
MD 100 fotometer: Low Range Silica
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12611715
Brand: Lovibond™ 276115
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestav og børste, Vario sæt (100 ml aminosyre F10, 200 ml citronsyre F10 og 2 x 50 ml molybdat 3), 4 x AAA-batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual
Giver nøjagtige og reproducerbare resultater meget hurtigt. Lovibond MD 100 Photometer bruger interferensfiltre af høj kvalitet med langtidsholdbare LED'er som lyskilde uden bevægelige dele i et gennemsigtigt prøvekammer. Andre funktioner omfatter let betjening, ergonomisk design, kompakte dimensioner og sikker håndtering.
Kalibrerings- og softwarebaserede justeringsmuligheder gør, at MD 100 også er velegnet til brug som testinstrument. Testene udføres ved hjælp af enten Lovibond tabletreagenser med langtidsstabilitet og en garanteret minimum fem eller 10 års holdbarhed, VARIO pulverreagenser eller ved hjælp af flydende reagenser.
Funktioner
  • Vandtæt (som defineret i IP68, 1 time ved 0,1 m)
  • Automatisk slukning
  • Realtidsur og datokalibreringstilstand
  • Baggrundsbelyst LCD-skærm (ved tastetryk)
  • Fabrikskalibrering og brugerkalibrering; Mulighed for nulstilling til fabrikskalibrering
  • Intern ringehukommelse til 16 datasæt
  • Infrarød grænseflade til overførsel af testdata
Specifikationer
  • Område: 0,1 til 1,6 mg/L SiO 2
  • Lyskilde: LED, interferensfilter (IF) og fotosensor i transparent cellekammer
  • Bølgelængde nøjagtighed:± 1nm
  • Fotometrisk nøjagtighed: 3 % FS (T = 20 °C til 25 °C)
  • Fotometrisk opløsning: 0,01 A
  • Temperatur: 5° til 40 °C
  • Relativ luftfugtighed: 30 til 90 % (ikke kondenserende)
  • Strømforsyning: 4 AAA-batterier
  • Driftstid: ca. 17 timer eller 5000 testmålinger i kontinuerlig tilstand, når skærmens baggrundslys er slukket
  • Dimensioner (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 tommer)
  • Vægt: grundenhed ca. 260 g
Bemærk Specifikationer
for hver type tablet samt et analysecertifikat for hvert parti er tilgængelige i downloadområdet på www.lovibond.com.
Tekniske data
Type MD 100 fotometer: Low Range Silica
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Nøjagtighed 3% FS
Højde (metrisk) 3.5 cm
Inkluderer Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestav og børste, Vario sæt (100 ml aminosyre F10, 200 ml citronsyre F10 og 2 x 50 ml molybdat 3), 4 x AAA-batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual
Længde (metrisk) 15.5 cm
Hukommelse Intern ringehukommelse til 16 datasæt
Lyskilde LED
Rækkevidde 0,1 til 1,6 mg/L SiO2
Opløsning 0,01 A
Vægt (metrisk) 260 g
Bredde (metrisk) 7.5 cm