Få mere at vide
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: High Range Silica
Giver nøjagtige og reproducerbare resultater meget hurtigt. Lovibond MD 100 Photometer bruger interferensfiltre af høj kvalitet med langtidsholdbare LED'er som lyskilde uden bevægelige dele i et gennemsigtigt prøvekammer. Andre funktioner omfatter let betjening, ergonomisk design, kompakte dimensioner og sikker håndtering.
Brand:  Lovibond™ 276116
4400.47 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 12621715
  • 4520.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder: Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestav og børste, Vario sæt (molybdat F10, syrereagens F10, citronsyre F10), silica HR (100 tests), 4 x AAA-batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
MD 100 fotometer: High Range Silica
3% FS
Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestav og børste, Vario sæt (molybdat F10, syrereagens F10, citronsyre F10), silica HR (100 tests), 4 x AAA-batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual
Intern ringehukommelse til 16 datasæt
1 til 90 mg/L SiO2
260 g
Baggrundsbelyst LCD
3.5 cm
15.5 cm
LED
0,01 A
7.5 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Brochures
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: High Range Silica > High Range Silica; Område: 1 til 90 mg/L SiO2; Format: Pulver