Få mere at vide
Lovibond™ MD 100 enkelt-parameter fotometer: COD
Beskrivelse
Indeholder
Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestang og børste, 4 x AAA-batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual
Kalibrerings- og softwarebaserede justeringsmuligheder gør, at MD 100 også er velegnet til brug som testinstrument. Testene udføres ved hjælp af enten Lovibond tabletreagenser med langtidsstabilitet og en garanteret minimum fem eller 10 års holdbarhed, VARIO pulverreagenser eller ved hjælp af flydende reagenser.
- Vandtæt (som defineret i IP68, 1 time ved 0,1 m)
- Automatisk slukning
- Realtidsur og datokalibreringstilstand
- Baggrundsbelyst LCD-skærm (ved tastetryk)
- Fabrikskalibrering og brugerkalibrering; Mulighed for nulstilling til fabrikskalibrering
- Intern ringehukommelse til 16 datasæt
- Infrarød grænseflade til overførsel af testdata
Rørtest Disse
sætter brugeren i stand til nemt at udføre meget følsomme og præcise vandtests. Ved brug af rørprøver er måling betydeligt hurtigere og lettere, især i tilfælde af standard- og serieprøver. Rørtestene indeholder en præcis afmålt mængde reagens, hvorved man undgår tilstedeværelsen af overflødige kemikalier og optimerer testsikkerheden. Op til seks forskellige måleområder er tilgængelige for de forskellige tests. Rørene er lavet af specielt optisk glas med en diameter på 16 mm. De leveres i en opbevarings- og forsendelsesboks sammen med fordøjelses- eller hjælpereagenserne. Denne emballageenhed indeholder 24 eller 25 reaktionshætteglas og op til to nul-hætteglas til kalibrering af fotometersystem.
Specifikationer
- Område: 0 til 150 mg/LO 2 , 0 til 1.500 mg/LO 2 , 0 til 15.000 mg/LO 2
- Lyskilde: LED, interferensfilter (IF) og fotosensor i transparent cellekammer
- Bølgelængde nøjagtighed:± 1nm
- Fotometrisk nøjagtighed: 3 % FS (T = 20 °C til 25 °C)
- Fotometrisk opløsning: 0,01 A
- Temperatur: 5° til 40 °C
- Relativ luftfugtighed: 30 til 90 % (ikke kondenserende)
- Strømforsyning: 4 AAA-batterier
- Driftstid: ca. 17 timer eller 5000 testmålinger i kontinuerlig tilstand, når skærmens baggrundslys er slukket
- Dimensioner (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 tommer)
- Vægt: grundenhed ca. 260 g
Bemærk Specifikationer
for hver type tablet samt et analysecertifikat for hvert parti er tilgængelige i downloadområdet på www.lovibond.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | MD 100 fotometer: COD (reagensglas) |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Nøjagtighed | 3% FS |
| Højde (metrisk) | 3.5 cm |
| Inkluderer | Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestang og børste, 4 x AAA-batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual |
| Længde (metrisk) | 15.5 cm |
| Hukommelse | Intern ringehukommelse til 16 datasæt |
| Lyskilde | LED |
| Rækkevidde | 0 til 150 mg/LO 2 , 0 til 1.500 mg/LO 2 , 0 til 15.000 mg/LO 2 |
| Opløsning | 0,01 A |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- MD100 COD VARIO PHOTOMETER IN CASE
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acide sulfurique, sulfate de mercure, su
- REA17-CMR1-Udelukkende til erhvervsmæssig brug.