Få mere at vide
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Fotometer: Aluminium
Beskrivelse
Indeholder
Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestav og børste, Vario pulversæt, 100 tests (1 pakke), 4 x AAA-batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual
Kalibrerings- og softwarebaserede justeringsmuligheder gør, at MD 100 også er velegnet til brug som testinstrument. Testene udføres ved hjælp af enten Lovibond tabletreagenser med langtidsstabilitet og en garanteret minimum fem eller 10 års holdbarhed, VARIO pulverreagenser eller ved hjælp af flydende reagenser.
Funktioner
- Vandtæt (som defineret i IP68, 1 time ved 0,1 m)
- Automatisk slukning
- Realtidsur og datokalibreringstilstand
- Baggrundsbelyst LCD-skærm (ved tastetryk)
- Fabrikskalibrering og brugerkalibrering; Mulighed for nulstilling til fabrikskalibrering
- Intern ringehukommelse til 16 datasæt
- Infrarød grænseflade til overførsel af testdata
Reagenser Tabletter
Hver tablet er hermetisk forseglet i en individuel aluminiumsfolielomme, som beskytter mod udfordrende miljøforhold. Denne emballage holder hver tablet i perfekt stand, lige indtil det tidspunkt, hvor brugeren har brug for den.
Specifikationer
- Lyskilde: LED, interferensfilter (IF) og fotosensor i transparent cellekammer
- Bølgelængde nøjagtighed:± 1nm
- Fotometrisk nøjagtighed: 3 % FS (T = 20 °C til 25 °C)
- Fotometrisk opløsning: 0,01 A
- Temperatur: 5° til 40 °C
- Relativ luftfugtighed: 30 til 90 % (ikke kondenserende)
- Strømforsyning: 4 AAA-batterier
- Driftstid: ca. 17 timer eller 5000 testmålinger i kontinuerlig tilstand, når skærmens baggrundslys er slukket
- Dimensioner (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 tommer)
- Vægt: grundenhed ca. 260 g
Bemærk Specifikationer
for hver type tablet samt et analysecertifikat for hvert parti er tilgængelige i downloadområdet på www.lovibond.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | MD 100 fotometer: aluminium (tablets) |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Nøjagtighed | 3% FS |
| Højde (metrisk) | 3.5 cm |
| Inkluderer | Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestav og børste, Vario pulversæt, 100 tests (1 pakke), 4 x AAA-batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual |
| Længde (metrisk) | 15.5 cm |
| Hukommelse | Intern ringehukommelse til 16 datasæt |
| Lyskilde | LED |
| Rækkevidde | 0,01 til 0,25 mg/l Al |
| Opløsning | 0,01 A |
| Vis mere |