Få mere at vide
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Fotometer: Aluminium
Beskrivelse
Indeholder
Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestav og børste, aluminium nr. 1 tabletter (100 pakninger), aluminium nr. 2 tabletter (100 pakninger), 4 x AAA batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual
Kalibrerings- og softwarebaserede justeringsmuligheder gør, at MD 100 også er velegnet til brug som testinstrument. Testene udføres ved hjælp af enten Lovibond tabletreagenser med langtidsstabilitet og en garanteret minimum fem eller 10 års holdbarhed, VARIO pulverreagenser eller ved hjælp af flydende reagenser.
Funktioner
- Vandtæt (som defineret i IP68, 1 time ved 0,1 m)
- Automatisk slukning
- Realtidsur og datokalibreringstilstand
- Baggrundsbelyst LCD-skærm (ved tastetryk)
- Fabrikskalibrering og brugerkalibrering; Mulighed for nulstilling til fabrikskalibrering
- Intern ringehukommelse til 16 datasæt
- Infrarød grænseflade til overførsel af testdata
Reagenser Tabletter
Hver tablet er hermetisk forseglet i en individuel aluminiumsfolielomme, som beskytter mod udfordrende miljøforhold. Denne emballage holder hver tablet i perfekt stand, lige indtil det tidspunkt, hvor brugeren har brug for den.
Specifikationer
- Lyskilde: LED, interferensfilter (IF) og fotosensor i transparent cellekammer
- Bølgelængde nøjagtighed:± 1nm
- Fotometrisk nøjagtighed: 3 % FS (T = 20 °C til 25 °C)
- Fotometrisk opløsning: 0,01 A
- Temperatur: 5° til 40 °C
- Relativ luftfugtighed: 30 til 90 % (ikke kondenserende)
- Strømforsyning: 4 AAA-batterier
- Driftstid: ca. 17 timer eller 5000 testmålinger i kontinuerlig tilstand, når skærmens baggrundslys er slukket
- Dimensioner (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 tommer)
- Vægt: grundenhed ca. 260 g
Bemærk Specifikationer
for hver type tablet samt et analysecertifikat for hvert parti er tilgængelige i downloadområdet på www.lovibond.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | MD 100 fotometer: aluminium (pulver) |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Nøjagtighed | 3% FS |
| Højde (metrisk) | 3.5 cm |
| Inkluderer | Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestav og børste, aluminium nr. 1 tabletter (100 pakninger), aluminium nr. 2 tabletter (100 pakninger), 4 x AAA batterier, garantioplysninger, overensstemmelsesattest, instruktionsmanual |
| Længde (metrisk) | 15.5 cm |
| Hukommelse | Intern ringehukommelse til 16 datasæt |
| Lyskilde | LED |
| Rækkevidde | 0,01 til 0,3 mg/l Al |
| Opløsning | 0,01 A |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- MD100 photometer, range mg/l
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: diammonium hydrogen2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, ammonium fluoride, methenamine