Få mere at vide
Lovibond™ MD 100 klortablet
Artikelnummer. 12641705
Skift visning
Detektionsområde:
0 til 6 - 0 til 10 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Detektionsområde Pakningsstørrelse
12641705 0 til 6 - 0 til 10 mg/L Hver
1 options
Artikelnummer. 12641705 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 276000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Lovibond MD 100 klortablet, applikationer: Afprøvning i marken, laboratoriet eller planterummet, detektionsområde: 0-6 - 0-10mg/L, Skærmtype: LCD, Påfyldningsopløsningstype: Reagens
Tekniske data
Type MD 100 klortablet
Detektionsområde 0 til 6 - 0 til 10 mg/L
Display Type LCD
Type påfyldningsopløsning Reagens
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 40 °C
Til brug med (applikation) Afprøvning i marken, laboratoriet eller planterummet
Inkluderer 4 mikrobatterier (AAA), 3 runde hætteglas (glas) med låg, tabletreagenser og/eller flydende reagenser, garantiark, certifikat (COC), instruktionsmanual
garanti 5 eller 10 år
Længde (metrisk) 155 mm
Bredde (metrisk) 75 mm