Få mere at vide
Lovibond™ MD 100 Klor Duo
Artikelnummer. 12651705
Skift visning
Temperatur (metrisk) Drift:
5 °C til 40 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Drift Pakningsstørrelse
12651705 5 °C til 40 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 12651705 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 276020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Lovibond MD 100 Chlorine Duo, applikationer: Test i marken, laboratoriet eller planterummet, detektionsområde: 0 til 6mg/L, 0 til 10mg/L, 0 til 2mg/L, 0,1 til 8mg/L, Display Type: LCD, Fyldningsopløsningstype: Reagens
Tekniske data
Type MD 100 Klor Duo
Detektionsområde 0 til 6 mg/L, 0 til 10 mg/L, 0 til 2 mg/L, 0,1 til 8 mg/L
Display Type LCD
Type påfyldningsopløsning Reagens
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 40 °C
Til brug med (applikation) Afprøvning i marken, laboratoriet eller planterummet
Inkluderer 4 mikrobatterier (AAA), 3 runde hætteglas (glas) med låg, tabletreagenser og/eller flydende reagenser eller VARIO pulverreagens, garantiark, certifikat (COC), brugsanvisning
garanti 5 eller 10 år
Længde (metrisk) 155 mm
Bredde (metrisk) 75 mm