Få mere at vide
Lovibond™ MD 100 5-i-1 fotometer: Klor, pH, Cyanursyre, Alkalinitet-M, Calcium hårdhed
Beskrivelse
Indeholder
Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestav og børste, DPD nr. 1 tabletter (100 pakninger), DPD nr. 3 tabletter (100 pakninger), Phenol røde tabletter (100 pakninger), CyA test tabletter (100 pakninger), Hardcheck P tabletter (100 pakninger), Calcio pakning H No.1/No. 2 tabletter (100 pakninger), 4 x AAA-batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual
Giver nøjagtige og reproducerbare resultater meget hurtigt. Lovibond MD 100 Photometer bruger interferensfiltre af høj kvalitet med langtidsholdbare LED'er som lyskilde uden bevægelige dele i et gennemsigtigt prøvekammer. Andre funktioner omfatter let betjening, ergonomisk design, kompakte dimensioner og sikker håndtering.
Kalibrerings- og softwarebaserede justeringsmuligheder gør, at MD 100 også er velegnet til brug som testinstrument. Testene udføres ved hjælp af enten Lovibond tabletreagenser med langtidsstabilitet og en garanteret minimum fem eller 10 års holdbarhed, VARIO pulverreagenser eller ved hjælp af flydende reagenser.
- Vandtæt (som defineret i IP68, 1 time ved 0,1 m)
- Automatisk slukning
- Realtidsur og datokalibreringstilstand
- Baggrundsbelyst LCD-skærm (ved tastetryk)
- Fabrikskalibrering og brugerkalibrering; Mulighed for nulstilling til fabrikskalibrering
- Intern ringehukommelse til 16 datasæt
- Infrarød grænseflade til overførsel af testdata
Reagenser Tabletter
Hver tablet er hermetisk forseglet i en individuel aluminiumsfolielomme, som beskytter mod udfordrende miljøforhold. Denne emballage holder hver tablet i perfekt stand, lige indtil det tidspunkt, den er nødvendig for brugeren.
Specifikationer
- Klorområde: 0,02 til 6,0 mg/L Cl2 , 0,1 til 10 mg/L Cl2
- pH-område: 6,5 til 8,4
- Cyanursyreområde: 0 til 160 mg/L
- Alkalinitet-M: 5 til 200 mg/L CaCO 3 (TA)
- Calciumhårdhedsområde: 0 til 500mg/L CaCO 3 (CaH)
- Lyskilde: LED, interferensfilter (IF) og fotosensor i transparent cellekammer
- Bølgelængde nøjagtighed:± 1nm
- Fotometrisk nøjagtighed: 3 % FS (T = 20 °C til 25 °C)
- Fotometrisk opløsning: 0,01 A
- Temperatur: 5° til 40 °C
- Relativ luftfugtighed: 30 til 90 % (ikke kondenserende)
- Strømforsyning: 4 AAA-batterier
- Driftstid: ca. 17 timer eller 5000 testmålinger i kontinuerlig tilstand, når skærmens baggrundslys er slukket
- Mål (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm
- Vægt: grundenhed ca. 260 g
Bemærk Specifikationer
for hver type tablet samt et analysecertifikat for hvert parti er tilgængelige i downloadområdet på www.lovibond.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | MD 100 5-i-1 fotometer: Klor, pH, Cyanursyre, Alkalinitet-M, Calcium hårdhed |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Nøjagtighed | 3% FS |
| Højde (metrisk) | 3.5 cm |
| Inkluderer | Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestav og børste, DPD nr. 1 tabletter (100 pakninger), DPD nr. 3 tabletter (100 pakninger), Phenol røde tabletter (100 pakninger), CyA test tabletter (100 pakninger), Hardcheck P tabletter (100 pakninger), Calcio pakning H No.1/No. 2 tabletter (100 pakninger), 4 x AAA-batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual |
| Længde (metrisk) | 15.5 cm |
| Hukommelse | Intern ringehukommelse til 16 datasæt |
| Lyskilde | LED |
| Rækkevidde | 0,02 til 6,0 mg/L Cl2, 0,1 til 10 mg/L Cl2, 6,5 til 8,4 pH, 0 til 160 mg/L cyanursyre, 5 til 200 mg/L CaCO3 (TA) alkalinitet, 0 til 500 mg (CaHCO3) |
| Opløsning | 0,01 A |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- MD100 CL-PH-STAB-TA-CALCIO TABLETS PHOTOMETER IN C
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H372-Forårsager organskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate,potassium iodide, butan-2-ol