Få mere at vide
Lovibond™ MD 100 2-i-1 fotometer: Klor og pH
Artikelnummer. p-7070893
Type:
MD 100 2-i-1 fotometer: Klor og pH (pulver)
MD 100 2-i-1 fotometer: Klor og pH (tabletter)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15217539
Brand: Lovibond™ 278030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestav og børste, Vario klorfrit DPD/F10 pulver 10mL (100 pakke), Vario klor total-DPD/F10 pulver 10mL (100 pakke), Phenol røde tabletter (100 pakke), 4 x AAA batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual
Giver nøjagtige og reproducerbare resultater meget hurtigt. Lovibond MD 100 Photometer bruger interferensfiltre af høj kvalitet med langtidsholdbare LED'er som lyskilde uden bevægelige dele i et gennemsigtigt prøvekammer. Andre funktioner omfatter let betjening, ergonomisk design, kompakte dimensioner og sikker håndtering.
Kalibrerings- og softwarebaserede justeringsmuligheder gør, at MD 100 også er velegnet til brug som testinstrument. Testene udføres ved hjælp af enten Lovibond tabletreagenser med langtidsstabilitet og en garanteret minimum fem eller 10 års holdbarhed, VARIO pulverreagenser eller ved hjælp af flydende reagenser.
  • Vandtæt (som defineret i IP68, 1 time ved 0,1 m)
  • Automatisk slukning
  • Realtidsur og datokalibreringstilstand
  • Baggrundsbelyst LCD-skærm (ved tastetryk)
  • Fabrikskalibrering og brugerkalibrering; Mulighed for nulstilling til fabrikskalibrering
  • Intern ringehukommelse til 16 datasæt
  • Infrarød grænseflade til overførsel af testdata
Reagenser Tabletter
Hver tablet er hermetisk forseglet i en individuel aluminiumsfolielomme, som beskytter mod udfordrende miljøforhold. Denne emballage holder hver tablet i perfekt stand, lige indtil det tidspunkt, hvor brugeren har brug for den.
Specifikationer
  • Lyskilde: LED, interferensfilter (IF) og fotosensor i transparent cellekammer
  • Bølgelængde nøjagtighed:± 1nm
  • Fotometrisk nøjagtighed: 3 % FS (T = 20 °C til 25 °C)
  • Fotometrisk opløsning: 0,01 A
  • Temperatur: 5° til 40 °C
  • Relativ luftfugtighed: 30 til 90 % (ikke kondenserende)
  • Strømforsyning: 4 AAA-batterier
  • Driftstid: ca. 17 timer eller 5000 testmålinger i kontinuerlig tilstand, når skærmens baggrundslys er slukket
  • Mål (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm
  • Vægt: grundenhed ca. 260 g
Måleområde
Kat. nr. 15267529 (tabletter): Chlor: 0,01 til 6,0 mg/l Cl2/ 0,1 til 10 mg/l Cl2 ; pH: 6,5 til 8,4
Kat. nr. 15267529 (Pulver): Chlor: 0,02 til 2,0 mg/l Cl2/ 0,1 til 8,0 mg/l Cl2 ; pH: 6,5 til 8,4
Bemærk Specifikationer
for hver type tablet samt et analysecertifikat for hvert parti er tilgængelige i downloadområdet på www.lovibond.com.
Tekniske data
Type MD 100 2-i-1 fotometer: Klor og pH (pulver)
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Nøjagtighed 3% FS
Højde (metrisk) 3.5 cm
Inkluderer Instrument i en bæretaske, tre runde hætteglas med låg, en rørestav og børste, Vario klorfrit DPD/F10 pulver 10mL (100 pakke), Vario klor total-DPD/F10 pulver 10mL (100 pakke), Phenol røde tabletter (100 pakke), 4 x AAA batterier, garantioplysninger, overensstemmelsescertifikat, instruktionsmanual
Længde (metrisk) 15.5 cm
Hukommelse Intern ringehukommelse til 16 datasæt
Lyskilde LED
Rækkevidde Chlor: 0,02 til 2,0 mg/l Cl2/ 0,1 til 8,0 mg/l Cl2 ; pH: 6,5 til 8,4
Opløsning 0,01 A
Vægt (metrisk) 260 g
Bredde (metrisk) 7.5 cm