Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD 1 Model Membranpumpe
Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Spænding:
200/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tre-trins design med præcist styrede flade membraner giver enestående pumpehastighed, selv tæt på det ultimative vakuum, især sammenlignet med to-trins membranpumper med samme karakter.
- Ultralav vibration med meget lang membranlevetid og stabilt ultimativt vakuum dokumenteret med mange års test
- Strømningsvej bestående af aluminium og udvalgt plast (membraner og ventiler fremstillet af henholdsvis PTFE/FKM og FKM) pumperne er velegnede til en bred vifte af applikationer med ikke-korrosive gasser
- Forureningsfri pumpning og evakuering
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 1,1 torr |
| Hestekræfter | 0.11 hp |
| Inkluderer | Brugsanvisning |
| Motorhastighed | 150 til 1800 rpm |
| Certificeringer/compliance | ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 612010,1:2010- DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 |
| Elektriske krav | 200/230 V 50/60 Hz 0.08 kw |
| Dimensioner (L x B x H) | 303 x 143 x 163 mm |
| Materiale | Fluoroplast (kasse), aluminium, plast, PTFE/FKM (membran), FKM (ventiler) |
| Model- | MD 1 |
| Støjniveau | 40 dB(A) |
| Vis mere |