Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD 1 Model Membranpumpe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10678951 Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Spænding:
200/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10678951
Brand: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20696080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et fremragende valg til oliefri evakuering og pumpning af ikke-ætsende gasser ned til 1,5 mbar ultimativt vakuum.
  • Tre-trins design med præcist styrede flade membraner giver enestående pumpehastighed, selv tæt på det ultimative vakuum, især sammenlignet med to-trins membranpumper med samme karakter.
  • Ultralav vibration med meget lang membranlevetid og stabilt ultimativt vakuum dokumenteret med mange års test
  • Strømningsvej bestående af aluminium og udvalgt plast (membraner og ventiler fremstillet af henholdsvis PTFE/FKM og FKM) pumperne er velegnede til en bred vifte af applikationer med ikke-korrosive gasser
  • Forureningsfri pumpning og evakuering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 1,1 torr
Hestekræfter 0.11 hp
Inkluderer Brugsanvisning
Motorhastighed 150 til 1800 rpm
Certificeringer/compliance ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 612010,1:2010- DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Elektriske krav 200/230 V 50/60 Hz 0.08 kw
Dimensioner (L x B x H) 303 x 143 x 163 mm
Materiale Fluoroplast (kasse), aluminium, plast, PTFE/FKM (membran), FKM (ventiler)
Model- MD 1
Støjniveau 40 dB(A)
Stiktype CEE
Watt 0.08 kw
Vægt (metrisk) 6.5 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Flowhastighed 0.7/0.8 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 215.9 mm
Samlet længde (metrisk) 302.26 mm
Samlet bredde (metrisk) 142.24 mm
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP42
Antal pumpehoveder 4
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Temperatur (engelsk) Min 50 °F
Applikationer Ikke-ætsende gasser
Olietype Oliefri
Antal etaper 3
Maksimalt tryk 16 psi
Spænding 200/230 V