Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Udskiftning af hurtigtætningskoblingsstik i rustfrit stål til MD050- og MD142-seriens trykfiltreringsmanifold
:
Rapid Seal Connector
Beskrivelse
- Produkttype: Rapid Seal Coupling Connector
- Model: MD050/0/12
- Materiale: Rustfrit stål
- Inkluderer: PTFE-tætning
- Til brug med (anvendelse): Trykfiltrering
- Til brug med (udstyr): MD050- og MD142-serien (+SV003b/SV003c) trykfiltreringsmanifolder (enhedskonnektor)
Tekniske data
Tekniske data
| Stik | Hurtig tætningskobling |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | MD050- og MD142-serien (+SV003b/SV003c) trykfiltreringsmanifolder |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Trykfiltrering |
| Inkluderer | PTFE tætning |
| Model- | MD050/0/12 |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Type | Rapid Seal koblingsstik |