Få mere at vide
Lauda LAUDA Microcool MC 250 Circulation chiller 230 V,50 Hz EU plug
GREENER_CHOICE
Brand:  Lauda L001046
LAUDA Microcool MC 250 Circulation chiller 230 V,50 Hz EU plug
Produktkode 15876762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22950.00 DKK
    21786.00 DKK / Hver
    Save 1164.00 DKK
    5% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Tilføj til indkøbskurv