missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ MCPIP1/ZC3H12A Antibody Blocking Peptide
Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.05 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0.2 mg/ml |
| Til brug med (applikation) | Antibody Competition |
| Formulering | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Gen-id (Entrez) | 80149 |
| Mængde | 0.05 mg |
| Opbevaringskrav | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gene Alias | Reg1, Regnase-1, zinc finger CCCH-type containing 12A |
| Gen symbol | ZC3H12A |
| Forskningskategori | Cancer, Cell Biology, Editing and Processing Endonucleases, Immunology, Inflammation |
| Protein | MCPIP1/ZC3H12A |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion