Få mere at vide
MCPA-carboxylic acid, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MCPA-carboxylic acid |
| CAS | 334758-22-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | MCPA-carboxylic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H7 Cl O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-(carboxymethoxy)-5-chloro-, 2-(Carboxymethoxy)-5-chlorobenzoic acid, NSC 525058 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClO5/c10-5-1-2-7(15-4-8(11)12)6(3-5)9(13)14/h1-3H,4H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1C(=O)O |
| Vis mere |