Få mere at vide
MCPA-carboxylic acid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324163
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30324163 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 30324163 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14763200
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MCPA-carboxylic acid
CAS 334758-22-4
Analyt- eller komponentnavne MCPA-carboxylic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H7 Cl O5
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Benzoic acid, 2-(carboxymethoxy)-5-chloro-, 2-(Carboxymethoxy)-5-chlorobenzoic acid, NSC 525058
InChI formel InChI=1S/C9H7ClO5/c10-5-1-2-7(15-4-8(11)12)6(3-5)9(13)14/h1-3H,4H2,(H,11,12)(H,13,14)
Løsningstype Neat
SMIL OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1C(=O)O
IUPAC navn 2-(carboxymethoxy)-5-chlorobenzoic acid
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 230.6
Mængde 10 mg
Formel vægt 229.9982 g/mol