Få mere at vide
Thermo Scientific™ mCP selektiv agar
Oversigt:
mCP selektiv agar
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Isoler Clostridium perfringens i vand med Thermo Scientific™ mCP selektiv agar og identificere karakteristisk vækst af uigennemsigtige gule kolonier. De fleste andre Clostridium spp. vil fremstå som enten lilla kolonier på grund af manglende saccharosefermentering eller blå/grønne kolonier, hvor organismen stadig spalter Indoxylβ -D glucosid og også fermenterende saccharose.
I mCP Medium bruges mangel på bD-glucosidase-aktivitet (et enzym involveret i cellobiose-fermentering), fermentering af saccharose og produktion af sur phosphatase til at differentiere formodede Clostridium perfringens -kolonier fra andre Clostridium spp. Mangel påβ -D glucosidaseaktivitet betyder, at Clostridium perfringens ikke spalter kromogenet indoxylβ -D glucosid, i mediet. Ydermere, efterhånden som organismerne fermenterer saccharose i mediet, hvilket reducerer pH, ændres bromcresollilla fra lilla til gul. Dette resulterer i karakteristiske uigennemsigtige gule Clostridium perfringens -kolonier. De fleste andre Clostridium spp. vil fremstå som enten lilla kolonier, på grund af manglende saccharosefermentering, eller blå/grønne kolonier, hvor organismen stadig spalter Indoxyl bD glucosid og også fermenterer saccharose.
Formodede positive Clostridium perfringens- kolonier kan testes yderligere for sur fosfataseaktivitet ved at udsætte dem for ammoniumhydroxiddamp i 20 til 30 sekunder. Clostridium perfringens -kolonier bliver lyserøde eller røde, da phenolphthalein-diphosphat spaltes af sur fosfatase. Der ses ingen farveændring med kolonier af organismer, der ikke har sur fosfatase. Det er vigtigt, at denne yderligere test udføres, da der er et meget lille antal non-perfringens clostridier, der producerer gule kolonier; disse kolonier vil dog forblive gule efter udsættelse for ammoniumhydroxid, da de er sur phosphatase-negative.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Formodede positive Clostridium perfringens- kolonier kan testes yderligere for sur fosfataseaktivitet ved at udsætte dem for ammoniumhydroxiddamp i 20 til 30 sekunder. Clostridium perfringens -kolonier bliver lyserøde eller røde, da phenolphthalein-diphosphat spaltes af sur fosfatase. Der ses ingen farveændring med kolonier af organismer, der ikke har sur fosfatase. Det er vigtigt, at denne yderligere test udføres, da der er et meget lille antal non-perfringens clostridier, der producerer gule kolonier; disse kolonier vil dog forblive gule efter udsættelse for ammoniumhydroxid, da de er sur phosphatase-negative.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Testet i henhold til CEN ISO/TS 11133-2. |
| Farve | Blå lilla, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 6 °C til 12 °C |
| Oversigt | mCP selektiv agar |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |