Få mere at vide
Invitrogen™ Mus MCP-1/CCL2 Ucoated ELISA Kit
Artikelnummer. p-7203461
Mængde:
10 x 96 tests
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15591137
Brand: Invitrogen™ 88739188
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Musemonocyt-kemoattraktant Protein-1/CCL2 (MCP-1) Ucoated ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at detektere og kvantificere proteinniveauer af muse-MCP-1. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Dette gen er et af flere cytokin-gener, der er samlet på q-armen af kromosom 17. Cytokiner er en familie af udskilte proteiner involveret i immunregulerende og inflammatoriske processer. Proteinet kodet af dette gen er strukturelt relateret til CXC-underfamilien af cytokiner. Medlemmer af denne underfamilie er karakteriseret ved to cysteiner adskilt af en enkelt aminosyre. Dette cytokin udviser kemotaktisk aktivitet for monocytter og basofiler, men ikke for neutrofiler eller eosinofiler. Det er blevet impliceret i patogenesen af sygdomme karakteriseret ved monocytiske infiltrater, såsom psoriasis, leddegigt og åreforkalkning. Det binder til kemokinreceptorerne CCR2 og CCR4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P10148
Analyseområde 15 til 2.000 pg/ml
Assay følsomhed 15 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 20296
Gen symbol AI553453,CCP-1/C11,CCP1,Ctla-1,Ctla1,GZB
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, Biotin-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Enzym: Præ-titreret Avidin-HRP, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Monocyt kemotaktisk protein 1
Mål CCL2 (MCP-1)
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min