missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MCOPPB Trihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30479504
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479504 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM19950350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MCOPPB (hydrochloride)
CAS 1108147-88-1
Molekylær formel C26H40N4 . 3(HCl)
Mængde 50 mg
Synonym 1-[1-(1-Methylcyclooctyl)-4-piperidinyl]-2-(3R)-3-piperidinyl-1H-benzimidazole trihydrochloride, 1-[1-(1-Methylcyclooctyl)-4-piperidinyl]-2-(3R)-3-piperidinyl-1H-benzimidazole Hydrochloride (1:3)
InChI formel InChI=1S/C26H40N4.3ClH/c1-26(15-7-3-2-4-8-16-26)29-18-13-22(14-19-29)30-24-12-6-5-11-23(24)28-25(30)21-10-9-17-27-20-21;;;/h5-6,11-12,21-22,27H,2-4,7-10,13-20H2,1H3;3*1H/t21-;;;/m1.../s1
SMIL CC1(CCCCCCC1)N2CCC(CC2)N3C4=CC=CC=C4N=C3[C@H]5CNCCC5.Cl.Cl.Cl
IUPAC navn (R)-1-(1-(1-methylcyclooctyl)piperidin-4-yl)-2-(piperidin-3-yl)-1H-benzo[d]imidazole trihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 518
Formel vægt 516.27
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.