missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ McN-A 343
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18034162
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18034162 50 mg
18004922 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18034162 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1384/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective M1 muscarinic agonist

Selective muscarinic M1 receptor agonist. Selectivity for M1 over other muscarinic receptor types appears to arise from a high efficacy at M1 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55-45-8
Molekylær formel C14H18Cl2N2O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale McN-A 343
Mængde 50 mg
Formel vægt 317.21
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 317.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.