Få mere at vide
Novus Biologicals™ MCMDC2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18550492 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18550492 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18550492 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00157777T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål MCMDC2
Synonym C8orf45, chromosome 8 open reading frame 45, FLJ25692, minichromosome maintenance complex component-like, minichromosome maintenance domain containing 2
Gen symbol MCMDC2