missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mcl1-IN-2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mcl1-IN-2 |
| CAS | 292057-76-2 |
| Molekylær formel | C19H15N3OS |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 7-[(2-Pyridinylamino)-2-thienylmethyl]-8-quinolinol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15N3OS/c23-19-14(9-8-13-5-3-11-21-17(13)19)18(15-6-4-12-24-15)22-16-7-1-2-10-20-16/h1-12,18,23H,(H,20,22) |
| SMIL | OC(C1=NC=CC=C1C=C2)=C2C(NC3=NC=CC=C3)C4=CC=CS4 |
| IUPAC navn | 7-((pyridin-2-ylamino)(thiophen-2-yl)methyl)quinolin-8-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.41 |
| Formel vægt | 333.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?