Få mere at vide
Mcl1-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497136
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497136 100 mg -
16429657 5 mg -
16427118 10 mg -
16403157 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497136 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16669
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Mcl1-IN-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1) (IC50=2.4 μM).
Mcl1-IN-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1) (IC50=2.4 μM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mcl1-IN-1
CAS 713492-66-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H18ClN3O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.72 mM)
SMIL O=C(O)COC1=CC=CC=C1C(NC2=NC=CC=C2)C3=C(O)C4=NC=CC=C4C(Cl)=C3
Molekylvægt (g/mol) 435.86
Formel vægt 435.86
Procent renhed 98.4%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death