Få mere at vide
Sartorius MCDB 153 Medium (Modificeret)
Artikelnummer. 31908457 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
31908457 500 mL
1 options
Artikelnummer. 31908457 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 010591A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Det er en modifikation af Hams næringsstofblanding F-12, designet til vækst af ikke-transformerede celletyper i en serumfri formulering.
  • Mediet indeholder kosttilskud, der optimerer væksten af specifikke celletyper.
  • MCDB 153-mediet er egnet til humane epidermale keratinocytkulturer, klonal vækst af kyllingeembryo-fibroblaster og kinesiske hamster-ovarieceller (CHO) ved brug af lave niveauer af Fetal Bovine Serum Protein (FBSP), sporstoffer eller ingen serumprotein.
  • Ændret som følger:
    • Med L-glutamin
    • Med Phenol Red
    • Med natriumbicarbonat
    • Med natriumpyruvat
    • Med hydrokortison, T3, testosteron, insulin, transferrin og natriumselenit
    • Med MEM-NEAA
    • Med glukose
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Hams F-12 cellekulturmedier
Mængde 500 mL