Få mere at vide
Gibco™ McCoy's 5A (modificeret) medium, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076079
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11594466
Brand: Gibco™ 36600021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
McCoy's 5A (modificeret) er et generelt medium, der understøtter udbredelsen af mange typer primære celler, etablerede cellelinjer og eksplantater fra biopsivæv.
McCoy's 5A (modificeret) er et generelt medium, der understøtter udbredelsen af mange typer primære celler, etablerede cellelinjer og eksplantater fra biopsivæv. Dette medium vil understøtte væksten af primære pattedyrceller afledt af normal knoglemarv, hud, milt, nyre, lunge, rotteembryoner og andet væv.
Denne McCoy's 5A er modificeret som følger:
Med: Høj glukose, GlutaMAX™ , Bacto-pepton, Phenol Rød
Uden: Natriumpyruvat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Dr. Thomas McCoy formulerede oprindeligt McCoys 5A-medium som en modifikation af Basal Medium 5A. I modsætning til andre medier indeholder McCoy's 5A reduktionsmidlet glutathion, bactopepton og et højt niveau af glucose. Dette produkt inkluderer også Dr. Hsu's tilføjelse af Hanks' salte for at muliggøre brug uden for en CO 2 inkubator.
Gibco™ McCoy's 5A (modificeret) kræver serumtilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). Gibco™ McCoy's 5A (modificeret) bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/l) og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype McCoys 5A Medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, GlutaMAX, Fenolrød, Bacto-pepton, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco , GlutaMAX
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Osmolalitet 280 - 320 mOsm/kg
pH 6,9 til 7,1
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys.
Forsendelsesbetingelser: Ambient.
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato.
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Pattedyrcellekultur