Få mere at vide
Gibco™ McCoy's 5A (modificeret) medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076078
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11540646 10 x 500 ml 5000ml
11530646 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11540646 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 26600080
McCoy's 5A (modificeret) medium
McCoy's 5A (modificeret) er et generelt medium, der understøtter udbredelsen af mange typer primære celler, etablerede cellelinjer og eksplantater fra biopsivæv. Dette medium vil understøtte væksten af primære pattedyrceller afledt af normal knoglemarv, hud, milt, nyre, lunge, rotteembryoner og andet væv.
Dr. Thomas McCoy formulerede oprindeligt McCoys 5A-medium som en modifikation af Basal Medium 5A. I modsætning til andre medier indeholder McCoy's 5A reduktionsmidlet glutathion, bactopepton og et højt niveau af glucose. Dette produkt inkluderer også Dr. Hsu's tilføjelse af Hanks' salte for at muliggøre brug uden for en CO 2 inkubator.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ McCoy's 5A er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ McCoys 5A-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Gibco™ McCoy's 5A (modificeret) kræver serumtilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). Gibco™ McCoy's 5A (modificeret) bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et miljø på 5 10 –% CO 2 for at opretholde fysiologisk pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype McCoy's 5A (modificeret) medium
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Glutamin, Fenolrød, Bacto-pepton
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 10 x 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,9 til 7,1
Regulatorisk status Til in vitro-diagnostisk brug
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt McCoy's 5A (modificeret) medium, 1 X koncentration, flydende form, med høj glukose, L-glutamin, Bacto-pepton, phenolrød, 6,9 til 7,1 pH, 12 måneders holdbarhed, 280 til 320 mOsm/kg osmolalitet, brugt til pattedyrcelle C.