Få mere at vide
MP Biomedicals™ McCoy 5A Medium, Iwakata og Grace Modification med L-Glutamin
Artikelnummer. 17378593 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
17378593 500 ml
1 options
Artikelnummer. 17378593 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091255354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00 DKK
    274.26 DKK / 500ml
    Spare 13.74 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Ideel til leukocytter, biopsivæv, en bred vifte af normale og transformerede celletyper hos mennesker og rotter og krævende primære og kontinuerlige cellelinjer
McCoys medier blev oprindeligt formuleret til vækst og støtte af humane lymfocytter. 5A-modifikationen opstod som en omformulering af McCoy's af Hsu og Kellogg. Det blev derefter yderligere modificeret af Iwakata og Grace med øgede niveauer af i-inositol og glucose. Denne endelige modifikation producerede et medie identisk med RPMI 1629. McCoys 5A-medie understøtter den ubestemte spredning af Walker 256-karcinomceller.
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedier
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
pH 6,6 til 7,2
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod lys.
Oversigt McCoy 5A Medium