Få mere at vide
MCC950 sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485368
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485368 10 mg -
16468087 5 mg 5mg
16445996 100 mg -
16421567 50 mg 50mg
16421056 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16485368 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12815A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress MCC950 sodium (CP-456773 sodium; CRID3 sodium salt) is a potent, selective NLRP3 inhibitor with IC50s of 7.5 and 8.1 nM in BMDMs and HMDMs, respectively.
MCC950 sodium (CP-456773 sodium
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MCC950 sodium
CAS 256373-96-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H23N2NaO5S
Mængde 10 mg
Synonym CP-456773 sodium CRID3 sodium salt
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (234.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 30 mg/mL (70.35 mM)
SMIL O=S(C1=CC(C(C)(O)C)=CO1)([N-]C(NC2=C3CCCC3=CC4=C2CCC4)=O)=O.[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 426.46
Formel vægt 426.46
Procent renhed 98.08%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation