Få mere at vide
MCC950 Na, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15977265 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15977265 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15977265 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0218358910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00 DKK
    2201.90 DKK / 10mg
    Spare 113.10 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et natriumsalt, der er en potent selektiv inhibitor af NOD-lignende receptorfamilieprotein3 (NLRP3) med en IC50-værdi på 7,5 nM i knoglemarv afledt af makrofager.
  • Til in vivo eksperimenter i undersøgelser vedrørende den nuerobeskyttende virkning af individer på en ketgen diæt ved hjælp af musemodeller til at studere effekten af imflammasom aktivitet på tumorprogression med inhibering af NLRP3
  • Undersøg responsen af palcentale eksplantater ved at forstå det kolesterolkrystalmedierede IL-1B-respons
  • Opløseligt i vand, DMSO, dimethylformamid eller ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MCC950 Na
CAS 256373-96-3
Mængde 10 mg
Molekylær formel C20H23N2NaO5S
Formel vægt 426.5
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Renhed ≥97 %
Molekylvægt (g/mol) 426.46