Få mere at vide
MCB-613, MedChemExpress
Beskrivelse
MCB-613 is a potent Steroid receptor coactivator SRC small molecule ‘stimulator’ (SMS), super-stimulates SRCs’ transcriptional activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MCB-613 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1162656-22-5 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H20N2O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (164.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1/C(CC(CC)C/C1=C\C2=CC=CN=C2)=C/C3=CC=CN=C3 |
| Vis mere |