Få mere at vide
Bibby Scientific™ MC227 1-Way Heating Controller
Artikelnummer. 11502724
Skift visning
Diameter (metrisk):
12.5mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11502724 12.5mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11502724 Leverandør Bibby Scientific™ Leverandørnr. 3622300
På lager
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12.5mm
Dybde (metrisk) 115 mm
Dimensioner (L x B x H) 115 x 120 x 80mm
Højde (metrisk) 80 mm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230V, 50/ 60 Hz, 2300W
Model- MC227
Strømforsyningsdetaljer 1w
Watt 2300w
Vægt (metrisk) 0.82Kg
Bredde (metrisk) 120mm
Produkttype 1-way Heating Controller
Frekvens 50/60 Hz