Få mere at vide
MedChemExpress Mc-Val-Cit-PABC-PNP
Artikelnummer. 16418018
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16418018 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16418018 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY20336
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MedChemExpress Mc-Val-Cit-PABC-PNP is a cathepsin cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADCs).
Tekniske data
Renhed 95.06%
CAS 159857-81-5
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvægt (g/mol) 737.76 g/mol
Produkttype Linker
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : ≥ 37 mg/mL (50.15 mM)
Synonym Maleimidocaproyl-L-valine-L-citrulline-p-aminobenzyl alcohol p-nitrophenyl carbonate