Få mere at vide
MedChemExpress MC-Val-Cit-PAB
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 96.57% |
| CAS | 159857-80-4 |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 572.65 g/mol |
| Produkttype | Linker |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 190 mg/mL (331.79 mM∣Need ultrasonic) |