Få mere at vide
Mc-MMAD, MedChemExpress
Beskrivelse
Mc-MMAD is a protective group (maleimidocaproyl)-conjugated MMAD. MMAD is a potent tubulin inhibitor. Mc-MMAD is a drug-linker conjugate for ADC.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mc-MMAD |
| CAS | 1401963-15-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C51H77N7O9S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (103.71 mM) |
| SMIL | O=C1N(CCCCCC(N(C)[C@H](C(N[C@@H](C(C)C)C(N(C)[C@]([C@@H](C)CC)([H])[C@@H](CC(N2[C@H]([C@H](OC)[C@H](C(N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)C4=NC=CS4)=O)C)CCC2)=O)OC)=O)=O)C(C)C)=O)C(C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 964.26 |
| Formel vægt | 964.26 |
| Vis mere |