Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MC 1742
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18787426
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18787426 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18787426 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5727/10
Potent class I and IIb HDAC inhibitor
MC 1742 is a potent class I and IIb HDAC inhibitor (IC50 values are 7, 20, 40, 100, 110 and 610 nM for HDAC6, HDAC3, HDAC10, HDAC1, HDAC2 and HDAC8, respectively). Suppresses proliferation and induces apoptosis of sarcoma cancer stem cells (CSCs) at concentrations >500 nM. Also induces osteogenesis in sarcoma CSCs at concentrations of 25 - 500 nM .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[(4-[1,1′-Biphenyl]-4-yl-1,6-dihydro-6-oxo-2-pyrimidinyl)thio]-N-hydroxypentanamide
CAS 1776116-74-5
Mængde 10 mg
Mål Histone Deacetylase Inhibitors
Molekylær formel C21H21N3O3S
Formel vægt 395.47
Renhed >98%