missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MC 1046, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491489
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491489 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491489 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15264

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress MC 1046(Impurity A of Calcipotriol) is an impurity of Calcipotriol; Calcipotriol (MC 903; Calcipotriene) is a ligand of VDR-like receptors.

MC 1046(Impurity A of Calcipotriol) is an impurity of Calcipotriol

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MC 1046
CAS 126860-83-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H38O3
Mængde 1 mg
Synonym Impurity A of Calcipotriol
SMIL C[C@]1(CCC/2)C(C2=C\C=C3C[C@@H](O)C[C@H](O)C\3=C)CC[C@@H]1[C@H](C)/C=C/C(C4CC4)=O
Molekylvægt (g/mol) 410.59
Formel vægt 410.59
Procent renhed 91.48%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.