Beskrivelse
Trifluoracylat primære og sekundære aminer, hydroxyl- og thiolgrupper og kulhydrater med Thermo Scientific™ MBTFA acyleringsreagens. Det vigtigste biprodukt N-methyltrifluoracetamin er stabilt, flygtigt og giver ikke problemer i efterfølgende GC. MBTFA producerer meget flygtige derivater af kulhydrater og kan bruges til selektivt at acylere aminer i nærværelse af hydroxyl- og carboxylgrupper, der er blevet beskyttet ved silylering.
- Reagerer under ikke-sure forhold
- Det primære biprodukt fra derivatiseringsreaktionen er N-methyltrifluoracetamin, som er stabilt, flygtigt og ikke giver problemer i efterfølgende GC
- Producerer meget flygtige derivater af kulhydrater
- Kan bruges til selektiv acylering af aminer i nærvær af hydroxyl- og carboxylgrupper, der er blevet beskyttet ved silylering
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | GC |
| Farer | Ætsende, brandfarlig |
| Standard koncentration | 98 til 100 % |
| Opbevaring | -20 °C |
| Standard komponenter | N-methyl-bis(trifluoracetamid) |
| Mængde | 10 x 1 ml ampuller |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.