Få mere at vide
Thermo Scientific™ MBTFA acyleringsreagens
Artikelnummer. 11577861 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 x 1 ml ampuller
25 ml
5 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11577861
Brand: Thermo Scientific™ TS49703
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Trifluoracylat primære og sekundære aminer, hydroxyl- og thiolgrupper og kulhydrater med Thermo Scientific™ MBTFA acyleringsreagens.
Trifluoracylat primære og sekundære aminer, hydroxyl- og thiolgrupper og kulhydrater med Thermo Scientific™ MBTFA acyleringsreagens. Det vigtigste biprodukt N-methyltrifluoracetamin er stabilt, flygtigt og giver ikke problemer i efterfølgende GC. MBTFA producerer meget flygtige derivater af kulhydrater og kan bruges til selektivt at acylere aminer i nærværelse af hydroxyl- og carboxylgrupper, der er blevet beskyttet ved silylering.
  • Reacts under nonacidic conditions
  • Principle byproduct from the derivatization reaction is N-methyltrifluoroacetamine, which is stable, volatile and does not present problems in subsequent GC
  • Produces very volatile derivatives of carbohydrates
  • Can be used to selectively acylate amines in the presence of hydroxyl and carboxyl groups that have been protected by silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Farer Corrosive, Flammable
Opbevaring -20°C
Mængde 25 ml
Standard komponenter N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Standard koncentration 98 to 100%
Varebeskrivelse 25 mL
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.