Få mere at vide
MBQ-167, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467427
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467427 5 mg -
16441007 50 mg 50mg
16434718 10 mg 10mg
16415546 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16467427 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112842
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress MBQ-167 is a dual Rac/Cdc42 inhibitor, with IC50s of 103 nM for Rac 1/2/3 and 78 nM for Cdc42 in MDA-MB-231 cells, respectively.
MBQ-167 is a dual Rac/Cdc42 inhibitor, with IC50s of 103 nM for Rac 1/2/3 and 78 nM for Cdc42 in MDA-MB-231 cells, respectively.
Spécification
Kemisk navn eller materiale MBQ-167
CAS 2097938-73-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H18N4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 155 mg/mL (458.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCN1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=C(N4N=NC=C4C5=CC=CC=C5)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 338.41
Formel vægt 338.41
Procent renhed 99.26%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.