Få mere at vide
Cytiva MBPTrap™ HP Forpakkede kolonner
Artikelnummer. 10097924 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1mL
1 x 5mL
5 x 1mL
5 x 5mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Flowhastighed unitSize
10097924 1 x 5mL <20 ml/min. Hver
10075174 5 x 1mL <4 ml/min. Pakke med 5
11500664 5 x 5mL <20 ml/min. Pakke med 5
15127956 1 x 1mL <4 ml/min. 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10097924 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28918779
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giv meget rene MBP-mærkede rekombinante proteiner elueret i koncentreret form og små volumener. Cytiva Life Sciences™ MBPTrap™ HP Færdigpakkede kolonner er færdigpakkede med dextrin Sepharose™ Høj ydeevne.
  • Færdigpakket med Dextrin Sepharose mærket med maltosebindende protein (MBP ).
  • Bindingskapaciteten er fusionsproteinafhængig, men kan være så meget som 16 mg/ml medium
  • Maksimalt tryk: 3 bar
  • Kompatibel med almindeligt anvendte buffere og let regenereret med 0,5 M NaOH
  • 1 og 5 ml polypropylensøjler kan bruges enten manuelt ved hjælp af en sprøjte eller på et instrument
Medier
  • Matrix: 6 % tværbundet agarose
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
  • pH-stabilitet arbejdsområde:> 7
1 ml kolonner
  • Sengemål: 7 x 25 mm
  • Strømningshastighed:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Sengemål: 16 x 25 mm
  • Strømningshastighed:< 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Vandig buffer
Produkttype Dextrin Sepharose HP færdigpakket kolonne
Sengevolumen 1mL
Diameter (engelsk) Indre 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 16mm
Mængde 1 x 5mL
Højde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (metrisk) 25mm
Flowhastighed <20 ml/min.
Materiale Polypropylen
Ligand type Dextrin
Maks. Tryk 3 bar
pH-område >7
Partikelstørrelse 34 μm
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Kolonnetype Ionbytterkolonne
Til brug med (applikation) Oprensning af MBP mærkede proteiner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MBPTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol