Få mere at vide
MBL Volumetrics™ Gradueret cylinder af glas
Description
Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Graduerede glascylindre er et pålideligt valg til måling af væsker og opløsninger i laboratoriet.
Funktioner
- Letlæselige gradueringer i blå emalje
- Robust sekskantet fod
- Overholder ISO 4788
Specifications
Specifications
| Tolerance | ±10 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | Klasse B |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med (applikation) | Måling af væsker og opløsninger i laboratoriet |
| Højde (metrisk) | 465 mm |
| Skala | Blå emalje |
| Gradueringer | 10 mL |
| Base Type | Sekskantet |
| Show More |